Merck
AMBH2D6FC790
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-fluoro-3-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-4-5(8)2-3-6(9)7(4)10/h2-3H,9-10H2,1H3
InChIKey
PSGAKWLMABPVAC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/485832-95-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/485832-95-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)