Merck
AMBH2D6FBE8D
Ambeed, Inc.
2-Cyano-4-methyl-5-nitropyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-methyl-5-nitro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c1-5-2-6(3-8)9-4-7(5)10(11)12/h2,4H,1H3
InChIKey
BATZHWWYNGQYHC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/267875-30-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)