Merck
AMBH2D6FBDB8
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
benzyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-12(2,9-13)11(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,13H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
PLZZXRKTRWITII-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17701-61-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)