Merck
AMBH2D6FB13A
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-((4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)methyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 3-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H30BN3O4/c1-16(2,3)24-15(23)21-9-13(10-21)11-22-12-14(8-20-22)19-25-17(4,5)18(6,7)26-19/h8,12-13H,9-11H2,1-7H3
InChIKey
DOHIZYSNAUZWCR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877399-31-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)