Merck
AMBH2D6FA49C
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(2,6-dichloropyrimidin-4-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 4-(2,6-dichloropyrimidin-4-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H19Cl2N3O2/c1-14(2,3)21-13(20)19-6-4-9(5-7-19)10-8-11(15)18-12(16)17-10/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
SMWIHIPPDLQJIX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1439823-01-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)