Merck
AMBH2D6FA33C
Ambeed, Inc.
3-Chloro-5-nitrophenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.56
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-chloro-5-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(9)2-4/h1-3,9H
InChIKey
HIZPNTCIGGXRIF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/618-63-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)