Merck
AMBH2D6F9A49
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methoxypicolinic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.03
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-bromo-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-4-2-5(7(10)11)9-6(8)3-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
UCVPDRVYDNGOIX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060805-13-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1060805-13-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)