Merck
AMBH2D6F8E70
Ambeed, Inc.
Methyl 3-formyl-2-methoxybenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 3-formyl-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-13-9-7(6-11)4-3-5-8(9)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
VCIXZSDQNCRNMK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186312-96-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)