Merck
AMBH2D6F8D8E
Ambeed, Inc.
Dimethyl 3-aminopentanedioate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.65
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
dimethyl 3-aminopentanedioate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H
InChIKey
QVEQNKJSDDMXOO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77313-10-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)