Merck
AMBH2D6F8D2B
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.48
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClIN2/c8-5-1-2-7-10-3-6(9)11(7)4-5/h1-4H
InChIKey
IHTZNIKMBKFWHV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885275-59-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)