Merck
AMBH2D6F8906
Ambeed, Inc.
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-5(2)6(3)9-10-7/h4H2,1-3H3,(H,9,10)
InChIKey
NFKJSKVAOLQEDS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15803-27-7.html
Synonym
Ethyl 3,4-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)