Merck
AMBH2D6F8889
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(bromomethyl)-3-cyanobenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 2-(bromomethyl)-3-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-14-10(13)8-4-2-3-7(6-12)9(8)5-11/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
GRKQJOGXXYPOSR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/908562-24-3.html
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)