Merck
AMBH2D6F8887
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.02
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-bromo-1-methyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-8-4-2-3-5(7)6(8)9/h2-4H,1H3
InChIKey
HKLQWLOMEUJSOR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81971-38-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)