Merck
AMBH2D6F87E1
Ambeed, Inc.
Methyl 3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7IN2O2/c1-14-9(13)5-2-3-7-6(4-5)8(10)12-11-7/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
JQHYEHRKSDHNFC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885271-25-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)