Merck
AMBH2D6F87DB
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-11-7-6(8)2-5(4-10)3-9-7/h2-4H,1H3
InChIKey
BKATVSAQJLGKJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884494-73-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)