Merck
AMBH2D6F873E
Ambeed, Inc.
5-Cyclopropylpyridin-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-cyclopropyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C8H9NO/c10-8-4-3-7(5-9-8)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)
InChIKey
FWUCDCOUFJDYLH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159821-42-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)