Merck
AMBH2D6F8707
Ambeed, Inc.
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.93
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BF2NO3/c8-6(9)13-5-4(7(11)12)2-1-3-10-5/h1-3,6,11-12H
InChIKey
YTNMJXVIJXDALS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1300750-50-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)