Merck
AMBH2D6F8692
Ambeed, Inc.
(5-Methoxybenzofuran-2-yl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.98
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-methoxy-1-benzofuran-2-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BO4/c1-13-7-2-3-8-6(4-7)5-9(14-8)10(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChIKey
XLIQZZGLIJLKTF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/551001-79-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/551001-79-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)