Merck
AMBH2D6F85EA
Ambeed, Inc.
2-Benzylpyrazine
Größe auswählen
100 MG
€ 106,54
250 MG
€ 144,51
1 G
€ 265,76
5 G
€ 701,77
Lieferanten-SKU: A206544-100MG
€ 106,54
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 106,54
250 MG
€ 144,51
1 G
€ 265,76
5 G
€ 701,77
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A206544-100MG
€ 106,54
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-benzylpyrazine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-2-4-10(5-3-1)8-11-9-12-6-7-13-11/h1-7,9H,8H2
InChIKey
QGSOPZAYKHDVDO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28217-95-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)