Merck
AMBH2D6F85A2
Ambeed, Inc.
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.49
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2BrClO2S/c6-2-1-3(5(8)9)10-4(2)7/h1H,(H,8,9)
InChIKey
CFVLYODPDQGKTF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60729-37-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)