Wichtige Dokumente
AMBH2D6F8532
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A275121-100MG
€ 135,93
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A275121-100MG
€ 135,93
Iupac Name
2-bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C14H11BrN2O2S/c1-10-4-6-12(7-5-10)20(18,19)17-13(15)9-11-3-2-8-16-14(11)17/h2-9H,1H3
InChIKey
MDLNSMRCPJEEFR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)