Wichtige Dokumente
AMBH2D6F8465
Ambeed, Inc.
2-(Methylamino)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-(methylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-9-8-5-3-2-4-7(8)6-10/h2-6,9H,1H3
InChIKey
LIZGLUQDMOJDMM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)