Merck
AMBH2D6F8385
Ambeed, Inc.
7-Bromo-2-methoxyquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-bromo-2-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-5-3-7-2-4-8(11)6-9(7)12-10/h2-6H,1H3
InChIKey
ARPAPTVOXJPIHY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99455-08-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)