Merck
AMBH2D6F8100
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl trifluoromethanesulfonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
cyclopropyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H5F3O3S/c5-4(6,7)11(8,9)10-3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChIKey
HPINOIDASKKAQT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25354-42-1.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)