Wichtige Dokumente
AMBH2D6F80D6
Ambeed, Inc.
1-(4-Chloropyridin-2-yl)piperazine
About This Item
Iupac Name
1-(4-chloro-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3/c10-8-1-2-12-9(7-8)13-5-3-11-4-6-13/h1-2,7,11H,3-6H2
InChIKey
VADWBUKUVBYPDJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)