Merck
AMBH2D6F72FC
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
MVDINIAYLXTBKB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474709-71-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)