Wichtige Dokumente
AMBH2D6F71DA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1-allylhydrazinecarboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 1-allylhydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-5-6-10(9)7(11)12-8(2,3)4/h5H,1,6,9H2,2-4H3
InChIKey
ZTWGIZOCAXOUOE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)