Merck
AMBH2D6F7125
Ambeed, Inc.
9-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5(6H)-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
9-bromo[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C9H5BrN4O/c10-5-1-2-7-6(3-5)8-11-4-12-14(8)9(15)13-7/h1-4H,(H,13,15)
InChIKey
HLXDEXWXUULCPP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882517-92-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)