Merck
AMBH2D6F6E5B
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-6-bromo-4-quinazolinol
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(13)12-8(10)11-6/h1-3H,(H3,10,11,12,13)
InChIKey
BDPCBRSHZVHPKX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/130148-53-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)