Merck
AMBH2D6F6C6D
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.01
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-5-7(6(4)9)11-3-10-5/h1-2H,3H2
InChIKey
FMEWVPPYMHXEGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1226808-75-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1226808-75-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)