Merck
AMBH2D6F6BC6
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.65
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(13)12-2/h3-4H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
WOBVZGBINMTNKL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/890707-28-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)