Merck
AMBH2D6F6B51
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-iodo-2-methylbenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.93
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-bromo-3-iodo-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrI/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
DAHKMTOSYFBPOX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97456-81-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97456-81-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)