Merck
AMBH2D6F5AB5
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H6F3NO2S/c1-2-13-5(12)4-3-14-6(11-4)7(8,9)10/h3H,2H2,1H3
InChIKey
WFUNYBAJYAWHLX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133046-46-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/133046-46-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)