Merck
AMBH2D6F58E1
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromo-1-chloro-3-fluorobenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.34
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,5-dibromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H2Br2ClF/c7-3-1-4(9)6(8)5(10)2-3/h1-2H
InChIKey
BNUYHYKELVQSHM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000572-88-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1000572-88-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)