Merck
AMBH2D6F58DE
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,4-dichloro[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-5-4-7(10)12-6-2-1-3-11-8(5)6/h1-4H
InChIKey
BXXUGCOGJVNBKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28252-82-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)