Wichtige Dokumente
AMBH2D6F5738
Ambeed, Inc.
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridine
About This Item
Iupac Name
5,5'-dibromo-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H6Br2N2/c11-7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(12)6-14-10/h1-6H
InChIKey
JNWPRPLNUUMYCM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)