Merck
AMBH2D6F5673
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
€ 77,15
Lieferanten-SKU: A280186-250MG
€ 77,15
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 77,15
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A280186-250MG
€ 77,15
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H5N3O2S/c1-9-4(8)2-3(5)7-10-6-2/h1H3,(H2,5,7)
InChIKey
DOLNBTMCAGQKDX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63875-18-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)