Merck
AMBH2D6F527C
Ambeed, Inc.
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-fluoro-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c10-7-3-1-6-2-4-9(12)11-8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2,(H,11,12)
InChIKey
KUWDWKUKAVRBKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4590-52-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)