Merck
AMBH2D6F524A
Ambeed, Inc.
4-Ethyl-2-fluoroaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-ethyl-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-2-6-3-4-8(10)7(9)5-6/h3-5H,2,10H2,1H3
InChIKey
CORZDGJEVGIUAR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/821791-69-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/821791-69-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)