Merck
AMBH2D6F4CB5
Ambeed, Inc.
4-Phenylmorpholin-3-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-phenyl-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-10-8-13-7-6-11(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChIKey
SIWXCJHUZAEIAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29518-11-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)