Merck
AMBH2D6F4441
Ambeed, Inc.
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.03
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-6-3-10-7-4-9-2-1-5(6)7/h1-4,10H
InChIKey
JCBUTJANQMHZJJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956003-24-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)