Merck
AMBH2D6F31DB
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-((4-methoxybenzyl)amino)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl [(4-methoxybenzyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-3-16-12(14)9-13-8-10-4-6-11(15-2)7-5-10/h4-7,13H,3,8-9H2,1-2H3
InChIKey
WQXUIGPEUIVGKQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60857-16-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)