Merck
AMBH2D6F2B41
Ambeed, Inc.
3-Oxo-3-(pyridin-4-yl)propanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-oxo-3-(4-pyridinyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c9-4-1-8(11)7-2-5-10-6-3-7/h2-3,5-6H,1H2
InChIKey
PPBAZOANEQPCKG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23821-37-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)