Wichtige Dokumente
AMBH2D6F28D7
Ambeed, Inc.
5-Bromo-6-chloronicotinonitrile
About This Item
Iupac Name
5-bromo-6-chloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-1-4(2-9)3-10-6(5)8/h1,3H
InChIKey
CYXYTFFWGHLPJE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)