Merck
AMBH2D6F28AC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methoxyphenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-6-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,9H,1H3
InChIKey
WEUFQISIJPSTBM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28165-49-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28165-49-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)