Merck
AMBH2D6F1BDE
Ambeed, Inc.
3-(Thiophen-2-yl)propan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(2-thienyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H10OS/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h2,4,6,8H,1,3,5H2
InChIKey
BQFZLZCBCSKUPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19498-72-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)