Merck
AMBH2D6F1AA1
Ambeed, Inc.
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(4-bromobenzyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Inchi Code
1S/C25H21BrP.BrH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
FQJYKXVQABPCRA-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51044-13-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)