Merck
AMBH2D6F0F8E
Ambeed, Inc.
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(1,3-benzoxazol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-6(11)9-10-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-5H,1H3
InChIKey
ZCNHSDWCQINSDF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/122433-29-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/122433-29-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)