Merck
AMBH2D6F0C9F
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-4-iodobenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 2-amino-4-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChIKey
FSNRVHNXSYBHSI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144550-76-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)