Wichtige Dokumente
AMBH2D6F0BBC
Ambeed, Inc.
3,3-Dimethylindolin-2-one
About This Item
Iupac Name
3,3-dimethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-10(2)7-5-3-4-6-8(7)11-9(10)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
KEZHRKOVLKUYCQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)